Setacciatore analitico AS 400 Control G
510-0048
- Capacità lotto / materiale in ingresso max.:5 kg
- Range di misurazione:45 µm - 63 mm
- Ø setaccio idoneo:100 - 400 mm
- Modello:AS 400 control
- Altezza della pila di setacci:450 mm
- Interfaccia:Yes
- Massa max. della pila di setacci:15 kg
- Frazioni max. (a seconda della dimensione del setaccio):7/9/17
- Programmi:Max. 9
- Velocità:50 - 300 min⁻¹ (digital)
- Intervalli di tempo:yes, 1 - 10 min
- Timer:digital 1 - 99 min
- Peso:70 kg
- Con certificato di prova/calibrabile:Yes
- L×P×A:540×507×260 mm
- Conf:1
- Tipo:AS 400 control
Con movimento rotatorio in senso orizzontale, per setacci con diametro di 100/150/200/203/305 e 400 mm.
Utilizzato per setacciatura a secco. I materiali a grana fine e grossa, come quelli impiegati in birrifici, chimica, lavorazione di pietre, terreni, industrie di lavorazione del legno e della plastica possono essere riconosciuti con precisione con AS 400 Control G. Il movimento rotatorio in senso orizzontale del materiale setacciato è particolarmente vantaggioso per la separazione di alcuni prodotti come cereali macinati, trucioli di legno e materiali similari. Ad esempio, per la prova dei materiali sintetici (materiale granulare da stampatura) la norma DIN 53 477 prevede il movimento rotatorio del setaccio.
: According to DIN and ISO 9000 ff
: setaccio, fondo e unità di serraggio da ordinarsi separatamente.