ContactUsLinkComponent
Bagni termostatici a secco refrigerati con controllo digitale, ThermoStat™ plus
Bagni termostatici a secco refrigerati con controllo digitale, ThermoStat™ plus
Codice catalogo 460-1124
Nome del fornitore:  EPPENDORF
undefined
Bagni termostatici a secco refrigerati con controllo digitale, ThermoStat™ plus
Codice catalogo 460-1124
Nome del fornitore:  EPPENDORF
Specifiche
  • Peso:
    5 kg
  • Range di controllo della temperatura:
    * Da 30 °C al di sotto della temperatura ambiente a 99 °C
  • Descrizione:
    ThermoStat™ plus, UK-plug
  • L×P×A:
    220×250×125 mm
  • Velocità di raffreddamento:
    6 °C/min between 99 and 25 °C
    1.5 °C/min between 25 and -5 °C
  • Velocità di riscaldamento:
    5 °C/min
  • Accuratezza incubazione:
    ±1.0 at 0 °C
    ±0.5 at 37 °C
    ±1.0 at 90 °C
  • Potenza in ingresso del motore:
    75 W
  • Regolazione della temperatura:
    −5...+99 °C
  • Conf:
    1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Il modello ThermoStat™ plus di semplice utilizzo consente il controllo preciso della temperatura per tutte le provette da laboratorio comunemente utilizzate. Le applicazioni tipiche includono reazioni enzimatiche, trasformazione, denaturazione di DNA, RNA e proteine, conservazione di enzimi o acidi nucleici a temperature definite, lisi cellulare, traslazione, ligazione e ibridizzazione in vitro.
  • La tecnologia Peltier fornisce un accurato controllo della temperatura con un sistema attivo di raffreddamento e riscaldamento
  • Programmazione individuale fino a quattro fasi temporali separate e quattro livelli di temperatura
  • Possibilità di programmare individualmente la durata del passaggio lineare tra due livelli di temperatura
  • Funzione timer: da 1 min a 99 ore e 59 min o funzionamento continuo
  • Interfaccia RS232 per il controllo a distanza dello strumento e la documentazione
IP protection class according to DIN EN 61010: IP 20
Certifications: Classe di protezione IP a norma DIN EN 61010: IP 20
Ordering information: lo strumento è fornito senza termoblocchi che vanno richiesti separatamente.
Caution: * Il limite superiore dipende dal termoblocco utilizzato