Agitatore a scuotimento orizzontale multi-fiasca, VKS 75 B control
Catalog # 444-9422
Supplier: Edmund Bühler GmbH
Specifications
- Movimento di agitazione:Alternato
- Intervallo di velocità:20 - 200 min⁻¹
- Corse:50 mm
- Descrizione:VKS 75 B control, agitatore con moto alternato verticale da pavimento
- Modello:VKS 75 B control
- Carico massimo:75 kg
- L×P piattaforma:760×600 mm
- Peso:110 kg
- L×P×A:1050×835×250 mm
- Conf:1
Specifications
About this item
Agitatore a scuotimento orizzontale esclusivamente per l'uso come unità verticali. Gli agitatori sono stati progettati per funzionamento continuo, possono contenere carichi fino a 75 kg. Può contenere un'ampia gamma di contenitori diversi in diverse configurazioni scegliendo da un'ampia gamma di accessori opzionali.
- Display digitale dei valori impostati ed effettivi e controllo programmabile
- Funzionamento continuo o temporizzato da 1 min a 30 h
- Velocità regolabile all'infinito
- Utilizzabile da 5 a 50 °C (umidità relativa all'85%), in camera fredda
- Ampia gamma di accessori disponibili, può contenere fino a 6 vassoi con telaio per sovrapposizione a 3 piani
Ordering information: fornito senza piastra di agitazione. Accessori da ordinare separatamente.
Caution: Il vassoio universale SM può contenere al massimo matracci 117×10, 64×25, 63×50, 49×100, 23×250, 15×500, 11×1000 o 6×2000 ml o 5 rack per provette. Il vassoio può contenere imbuti separatori 10×100, 6×250, 4×500, 4×1000 o 2×2000 ml.