Agitatore orbitale per matracci multipli, VKS 75 A control
Catalog # 444-9421
Supplier: Edmund Bühler GmbH
Specifications
- Ampiezza di agitazione:26 mm
- Movimento di agitazione:Orbitale
- Descrizione:VKS 75 A control, agitatore orbitale verticale da pavimento
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modello:VKS 75 A control
- Carico massimo:75 kg
- L×P piattaforma:760×600 mm
- Velocità:20 - 200 min⁻¹
- Peso:110 kg
- L×P×A:1050×835×250 mm
- Conf:1
Specifications
About this item
Agitatore orbitale grande, per applicazioni che richiedono l'agitazione di grandi quantità, da utilizzare solo come unità da pavimento. Gli agitatori sono stati progettati per funzionamento continuo, possono contenere carichi fino a 75 kg. Possono accogliere diversi tipi di contenitori in varie configurazioni scegliendo da un'ampia gamma di accessori opzionali.
- Display digitale con nuovo controllo programmabile con funzionalità estese
- Funzionamento in continuo o programmabile
- Controllo velocità regolabile in continuo
- Utilizzabili da 5 a 50 °C (umidità relativa 85%), in incubatore o camera fredda
- Ampia gamma di accessori disponibili, può contenere fino a 6 vassoi con telaio per sovrapposizione a tre piani
Ordering information: Fornito senza piastra di agitazione o sistema a rack. Accessori da ordinare separatamente.