ContactUsLinkComponent
VWR®, mini agitatore orbitale
undefined
VWR®, mini agitatore orbitale
  • Catalog No:
  • 444-0269
  • Modello:
  • Agitatore orbitale compatto
  • Velocità:
  • 100 - 1200 min⁻¹
  • Accuratezza della velocità:
  • ±2%
  • Movimento di agitazione:
  • rotatorio
  • Carico massimo:
  • 3,6 kg
  • Potenza:
  • 25 W
  • Ampiezza di agitazione:
  • 3 mm
  • Peso:
  • 10 kg
  • L×P×A:
  • 280×430×100 mm
  • L×P piattaforma:
  • 222×298 mm
Dilution cap tray