ContactUsLinkComponent
Refrigerated shaking incubators, multi-functional, Enviro-Genie®
Refrigerated shaking incubators, multi-functional, Enviro-Genie®
Nome del fornitore:  SCIENTIFIC INDUSTRIES ELMIS
Certificati
undefined
Refrigerated shaking incubators, multi-functional, Enviro-Genie®
Nome del fornitore:  SCIENTIFIC INDUSTRIES ELMIS
Specifiche
  • Catalog No:
  • 444-9164
  • Modello:
  • Enviro-Genie
  • Range di temperatura:
  • 4…75 °C
  • Stabilità della temperatura:
  • ±0,1 °C
  • Uniformità della temperatura:
  • ±0,5 °C
  • Capacità:
  • 4,5 kg
  • Accuratezza della temperatura:
  • ±0,2 °C
  • L×P×A:
  • 622×495×368 mm
  • Timer:
  • Programmable to 99 hours
  • Intervallo di velocità:
  • 1 - 35 rpm (rotating), 1 - 1000 rpm (stirring; including stir reverse)
  • Peso:
  • 36 kg
  • Volume della camera:
  • 24 l
  • Display:
  • Backlit LCD
Specifiche
Informazioni correlate
Frequently Bought Together