About this item
Progettato per una varietà di applicazioni di agitazione come colture cellulari, studi di solubilità, sospensioni batteriche e miscelazione generale. Piattaforma di grande capacità in grado di sostenere fino a 15,9 kg. Il controllo a microprocessore e la velocità variabile fornisce un'azione di miscelazione uniforme e coerente. La funzione di rampa aumenta lentamente la velocità per il Il set point per una maggiore sicurezza. Il sistema di agitazione a batteria offre un controllo eccezionale della velocità, precisione, sicurezza e durata. Il sistema monitora continuamente la velocità di agitazione e mantiene il set point anche durante il cambio di carichi. La velocità visualizzata ha una precisione pari all'1% della velocità impostata (quando la velocità è superiore a 100 min⁻¹).
- Tre display LED indipendenti mostrano velocità, temperatura e tempo
- Timer integrato, da 1 s a 160 h, mostra il tempo trascorso o il conto alla rovescia, spegnimento automatico e allarme acustico al termine del programma
- Il regolatore di temperatura PID a microprocessore mantiene la temperatura precisa da +5 a 65 °C ambiente, regolabile con incrementi di 1 °C e richiama gli ultimi punti impostati, anche quando l'unità è stata spenta. Si riavvierà anche se viene interrotta l'alimentazione
- Sistema di ventilazione forzata Opti-Flow e azionamento triplo eccentrico con motore brushless
- Il coperchio in policarbonato consente di visualizzare i campioni senza alterare la temperatura interna. Quando il coperchio viene aperto, il circuito di spegnimento automatico arresta la piattaforma dell'agitatore per proteggere l'operatore
Built-in load sensor can detect an unbalanced condition and will automatically reduce min⁻¹ to a safe speed to prevent spills and protect samples. Powerful triple eccentric drive and brushless motor is designed for continuous duty and is able to handle heavy loads. Spill resistant design protects internal components from accidental spills and leaks. Removable tray design allows chamber to be cleaned easily. Opti-Flow forced ventilation system uses twin induction fans and air deflectors to deliver exceptional temperature uniformity and stability. Over-temperature sensor will shut down unit and activate audible and visual alarms if temperature limit is exceeded. Temperature calibration mode allows user to calibrate unit to an external temperature device and RS232 serial port provides two-way communication for data logging and unit control.
Specifications
- Catalog No:
- 444-7086
- Modello:
- Professional 3500
- Movimento di agitazione:
- Orbitale
- Range di temperatura:
- Ambiente +5…65 °C
- Uniformità della temperatura:
- ±0,5 °C @ 37 °C
- Intervallo di velocità:
- 15 - 500 min⁻¹
- Accuratezza della velocità:
- ±1 min⁻¹ below 100
- Carico massimo:
- 15,9 kg
- L×P piattaforma:
- 279×330 mm
- Dimensioni interne L×P×A:
- 305×340×241 mm
- L×P×A:
- 356×648×406 mm
- Peso:
- 34 kg
- Ampiezza di agitazione:
- 19 mm
Specifications
Related Information
444-7084
Images 360
Manual Incubating Orbital Shakers Manual Incubating Orbital Shakers Manual VWR Incubating Orbital Shakers Manual VWR Large Capacity Incubating Orbital Shakers Manual_VWR_Large_Capacity_and_Incubating_shakers_5000I_and_5000IR
Manual
VWR® for Stirring, Mixing, Shaking And Blending