About this item
Sistema modulare per agitazione, miscelazione e riscaldamento tutto in uno; ciascun agitatore, ad esempio Titramax 1000, Unimax 1010, Promax 1020, Duomax 1030 e Polymax 1040 può essere abbinato a Inkubator 1000 e a una cappa piana o rialzata. La cappa piana è consigliabile soprattutto per le piastre per microtitolazione, per le piastre di coltura, per i palloni di piccole dimensioni, per le boccette e per i matracci Erlenmeyer sino a 100 ml. La cappa rialzata è ideale invece per i palloni di dimensioni maggiore, le boccette e i matracci Erlenmeyer sino a 1000 ml. Le cappe sono realizzate in PETG trasparente antiappannamento, per riconoscere a accedere con rapidità e praticità alle provette. Il modulo di riscaldamento è particolarmente idoneo per le applicazioni di biologia molecolare e per l'analisi del DNA. La temperatura viene regolata da un sensore PT100. La presenza di circuiti di sicurezza impedisce il surriscaldamento.
- Modulo di riscaldamento regolabile separatamente per un controllo riproducibile della temperatura
- Incubazione contemporanea o separata e miscelazione dei campioni
- Display digitali separati per temperatura teorica ed effettiva
- Realizzato per funzionamento in continuo
L×P×A del modulo con coperchio piatto: 546×394×163 mm
L×P×A del modulo con coperchio alto: 546×394×267 mm
Specifications
- Catalog No:
- 444-1491
- Modello:
- Incubator 1000
- Range di temperatura:
- da temp. ambiente + 5…65 °C
- Accuratezza della temperatura:
- ±2 °C (≤50 °C)
±4 °C (>50 °C)
- Potenza riscaldante:
- 300 W
- L×P×A:
- 170×375×97 mm
- Peso:
- 8 kg