Dispositivo rotante con piattaforma 3D, PS-3D
444-0350
- Inclinazione:7°
- Movimento di agitazione:Orbitale tridimensionale
- Descrizione:Agitatore rotativo PS-3D
- Modello:PS-3D
- Carico massimo:0,5 kg
- Alimentazione in ingresso:External power supply: 12 V, 500 mA
- L×P piattaforma:200×200 mm
- Velocità:5 - 60 min⁻¹
- Peso:1,3 kg
- L×P×A:85×150×80 mm
- Conf:1
Il dispositivo rotante 3D ad angolo fisso e velocità variabile PS-3D è particolarmente adatto per usi personali. Tra le applicazioni: miscelazione in provette, fiasche per colture, colorazione di gel, decolorazione, colorazione di anticorpi, lavaggi, ibridizzazioni e blot. Il motore affidabile genera una rotazione controllata e riproducibile nell'intero range di velocità.
- Il movimento delicato assicura l'integrità dei tessuti fragili durante l'incubazione
- Utilizzabili a temperature da 4 a 40 °C (umidità relativa 80%, senza condensa), in incubatori o camere fredde
: fornito con tappetino antiscivolo, tappetino forato opzionale disponibile separatamente.