Specifications
- Inclinazione:7°
- Movimento di agitazione:Rotazione orbitale 3D, rotazione alternata, vibrazione
- Angolo di rotazione in modalità di rotazione alternata:1 – 360° (con incrementi di 30°)
- Descrizione:Dispositivi rotanti multifunzione a moto tridimensionale (3D), PS-M3D
- Modello:PS-M3D
- Carico massimo:1 kg
- Numero di cicli:1 - 125
- L×P piattaforma:235×235 mm*
- Velocità:1 - 100 min⁻¹
- Timer:1 - 250 s (360°/reciprocal mode)
1 - 5 s (360°/vibration mode) - Angolo di rotazione in modalità di vibrazione:1 - 5°
- Peso:2 kg
- L×P×A:225×170×125 mm
- Conf:1
Specifications
About this item
I dispositivi rotanti multifunzione tridimensionali PS-M3D a velocità variabile e inclinazione fissa sono ideali per la massima flessibilità di utilizzo con il minimo ingombro. Le applicazioni includono colorazione di gel, decolorazione, colorazione di anticorpi, lavaggi, ibridizzazioni e blot. Il motore passo-passo genera una rotazione controllata e riproducibile a tutte le velocità di agitazione. Questi rotatori sono ideali per la miscelazione di particelle di dimensioni diverse.
- Multifunzione: rotazione, moto tridimensionale, vibrazione
- Tutti i movimenti possono essere impostati per funzionamento continuo o temporizzato
- Le singole fasi possono essere collegate, per una maggiore flessibilità
- Utilizzabili a temperature da 4 a 40 °C (umidità relativa 80%, senza condensa), in incubatori o camere fredde
Rotazione orbitale 3D (onde lunghe) necessaria per particelle di grandi dimensioni.
Rotazione reciproca (a onda lunga e media) ideale per particelle di dimensioni medio-grandi.
Vibrazione (onde corte) adatta per particelle di piccole dimensioni.
Associando diverse fasi in una sequenza personalizzata è possibile ottenere tutte le seguenti combinazioni possibili: rotazione orbitale 3D; rotazione reciproca 3D; vibrazione 3D; rotazione orbitale e reciproca 3D, rotazione orbitale e vibrazione 3D; rotazione orbitale e reciproca e vibrazione 3D; rotazione reciproca e vibrazione 3D. Per una miscelazione ottimizzata, sono configurabili programmi personalizzati con qualsiasi combinazione di movimenti.