Agitatore basculante a piattaforma PMR-30
Katalognr. 444-0341
Anbieter: GRANT INSTRUMENTS
Technische Daten
- Inclinazione:7°
- Movimento di agitazione:Basculante
- Descrizione:Agitatore basculante per piattaforma PMR-30
- Seq:01
- Modello:PMR-30
- Carico massimo:1 kg
- L×P piattaforma:210×210 mm
- Oscillazione della velocità:5 - 30 cycles/min
- Peso:2 kg
- L×P×A:220×205×120 mm
- Conf:1
Technische Daten
Über diesen Artikel
L'agitatore compatto ad angolo fisso e velocità variabile PMR-30 è particolarmente adatto per usi personali. Le applicazioni includono colorazione di gel, decolorazione, colorazione di anticorpi, lavaggi, ibridizzazioni e blot. Il motore affidabile genera un movimento basculante regolato e riproducibile nell'intero range di velocità.
- Funzionamento continuo o temporizzato; timer digitale integrato da 1 minuto a 24 ore, con spegnimento automatico, visualizzazione del tempo restante
- Utilizzabili a temperature da 4 a 40 °C (umidità relativa 80%, senza condensa), in incubatori o camere fredde
Lieferumfang: fornito con tappetino antiscivolo, tappetino forato opzionale disponibile separatamente.