Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Mini Nutating, Miscelatore 3-D
VWR®, Mini Nutating, Miscelatore 3-D
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR®, Mini Nutating, Miscelatore 3-D
Nome del fornitore:  VWR Collection
Certificates
VWR®, Mini Nutating, Miscelatore 3-D
2 varianti
Product Details & Documents
Il mini miscelatore nutante che combina l'azione di un agitatore orbitale e di un agitatore oscillante per produrre un movimento tridimensionale che fornisce una miscelazione delicata ma accurata senza formazione di schiuma. Ideale per la miscelazione di campioni nel sangue e di provette per centrifuga. La velocità e l'angolo di inclinazione sono fissi, garantendo le condizioni ottimali per miscelare e risospendere i campioni nelle provette per sangue e per centrifuga.
  • Il movimento delicato mantiene intatti i tessuti fragili
  • Può essere utilizzato a una temperatura compresa tra 4 e 65 °C (85% di umidità relativa, senza condensa), in un'incubatrice o in una cella frigorifera
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54
Certifications: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 54
Informazioni per l'ordine: fornito con tappetino forato in gomma.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 444-0148
  • 444-0149
  • 444-0150
  • Modello:
  • Agitatore rotativo/oscillante compatto
  • Agitatore rotativo/oscillante compatto
  • Agitatore rotativo/oscillante compatto
  • Movimento di agitazione:
  • Rotativo/oscillante
  • Rotativo/oscillante
  • Rotativo/oscillante
  • Velocità:
  • 20 min⁻¹
  • 20 min⁻¹
  • 20 min⁻¹
  • Inclinazione:
  • 20° fissa
  • 20° (fixed)
  • 20° (fixed)
  • L×P×A:
  • 248×172×152 mm
  • 248×172×152 mm
  • 248×172×152 mm
  • L×P piattaforma:
  • 248×172 mm
  • 248×172 mm
  • 248×172 mm
  • Peso:
  • 1 kg
  • 1 kg
  • 1 kg
  • Carico massimo:
  • 0,8 kg
  • 0,8 kg
  • 0,8 kg
  • Alimentazione in ingresso:
  • 3,6 W
  • 3,6 W
  • 3,6 W
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • 444-0148
    Mini nutating mixer, EU-plug
    Mini nutating mixer, EU-plug
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 587.00
    SFr. 587.00
    1 * 1 ST
       SFr. 587.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-0148
    Modello
    Agitatore rotativo/oscillante compatto
    Movimento di agitazione
    Rotativo/oscillante
    Velocità
    20 min⁻¹
    Inclinazione
    20° fissa
    L×P×A
    248×172×152 mm
    L×P piattaforma
    248×172 mm
    Peso
    1 kg
    Carico massimo
    0,8 kg
    Alimentazione in ingresso
    3,6 W
  • 444-0149
    Mini nutating mixer, UK-plug
    Mini nutating mixer, UK-plug
    Discontinued
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-0149
    Modello
    Agitatore rotativo/oscillante compatto
    Movimento di agitazione
    Rotativo/oscillante
    Velocità
    20 min⁻¹
    Inclinazione
    20° (fixed)
    L×P×A
    248×172×152 mm
    L×P piattaforma
    248×172 mm
    Peso
    1 kg
    Carico massimo
    0,8 kg
    Alimentazione in ingresso
    3,6 W
  • 444-0150
    Minimiscelatore oscillante, connettore CH
    Minimiscelatore oscillante, connettore CH
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 587.00
    SFr. 587.00
    1 * 1 ST
       SFr. 587.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-0150
    Modello
    Agitatore rotativo/oscillante compatto
    Movimento di agitazione
    Rotativo/oscillante
    Velocità
    20 min⁻¹
    Inclinazione
    20° (fixed)
    L×P×A
    248×172×152 mm
    L×P piattaforma
    248×172 mm
    Peso
    1 kg
    Carico massimo
    0,8 kg
    Alimentazione in ingresso
    3,6 W
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Tappetino corrugato di ricambio
    Tappetino corrugato di ricambio
    444-0516
    Miscelatore rotativo/oscillante
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 67.40