ContactUsLinkComponent
Agitatori con moto alternato, SM 30 B e SM 30 B control, SM 30 C e SM 30 C control
undefined
Agitatori con moto alternato, SM 30 B e SM 30 B control, SM 30 C e SM 30 C control
  • Catalog No:
  • 444-9323
  • 444-9322
  • Modello:
  • SM 30 B
  • SM 30 B control
  • Movimento di agitazione:
  • scuotimento orizzontale
  • scuotimento orizzontale
  • Corse:
  • 30 mm
  • 30 mm
  • Intervallo di velocità:
  • 15 - 300 min⁻¹
  • 15 - 300 min⁻¹
  • L×P piattaforma:
  • 560×400 mm
  • 560×400 mm
  • L×P×A:
  • 680×610×160 mm
  • 680×610×160 mm
  • Peso:
  • 33 kg
  • 33 kg
  • Carico massimo:
  • 30 kg
  • 30 kg
Trays and racks for SM 30 models
Frequently Bought Together