Agitatore a doppia azione, KL 2
Catalog # 444-9120
Supplier: Edmund Bühler GmbH
Specifications
- Movimento di agitazione:Orbitale/alternato
- Intervallo di velocità:30 - 420 min⁻¹
- Corse:8 mm
- Descrizione:Agitatore orbitale e con moto alternato KL 2
- Modello:KL 2
- Carico massimo:2 kg
- Peso:13,5 kg
- L×P×A:355×455×195 mm
- Conf:1
Specifications
About this item
Agitatore per laboratorio, dotato di funzione per passare dal moto orbitale a tridimensionale senza l'uso di strumenti. Agitatore robusto, esente da manutenzione, adatto per un uso prolungato. Può contenere 9 matracci di Erlenmeyer da 250 ml o 3 imbuti separatori da 250 ml. Può ospitare diversi tipi di contenitori scegliendo dalla gamma di attacchi opzionali.
- Possibilità di cambiare il moto da orbitale a tridimensionale
- Funzionamento in continuo o con timer da 0 a 120 minuti
- Controllo velocità regolabile in continuo
- Utilizzabili da 5 a 50 °C (umidità relativa 85%), in incubatore o camera fredda
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 21
Delivery: fornito con sistema rack con 3 fasce di bloccaggio e tappetino in gomma. Altri accessori disponibili.