Agitatori orbitali Mini, KM 2 e KM 2 Akku
Nome del fornitore: Edmund Bühler GmbH
Certificati
Informazioni su questo articolo
Agitatori orbitali duraturi, con controllo digitale, disponibili nelle versioni standard o a batteria. Il modello Akku è dotato di batteria che garantisce un funzionamento di almeno 40 ore. È possibile adattare contenitori di misura diversa, selezionabili dalla gamma di attacchi opzionali disponibili.
- Gli agitatori consentono un funzionamento continuo o temporizzato da 0 a 99 ore e 59 min
- L'unità di controllo integrata con display a LED facilita la regolazione della velocità di agitazione e di funzionamento desiderata
- Gli agitatori sono utilizzabili a temperature da 4 a 45 °C con umidità relativa al 95% (senza condensa), in incubatore o camera fredda
- L'azionamento diretto a bassa manutenzione garantisce un avvio graduale e protegge le cellule
- L'emissione di calore di soli 4 watt non influenza le temperature ambiente, garantendo così lo sviluppo ottimale delle colture cellulari
- Il modello Akku è provvisto di batteria all'acetato di piombo (12 V/7 Ah, 4 W), con un'autonomia minima di 40 ore con carico massimo
Il vassoio universale KM può contenere un massimo di 58 matracci da 10 ml, 29 da 25 ml, 27 da 50 ml, 24 da 100 ml, 12 da 250 ml, 8 da 500 ml, 5 da 1000 ml o 2 da 2000 ml o 3 rack per provette. Il vassoio KM Mini può contenere 23 matracci da 10 ml, 15 da 25 ml,
15 da 50 ml, 15 da 100 ml, 6 da 250 ml, 4 da 500 ml, 3 da 1000 ml o 1 da 2000 ml. Per dettagli sugli altri accessori disponibili, contattare l'ufficio vendite Avantor di zona.
Ordering information: fornito con piattaforma base, tappetino in gomma e caricabatteria/alimentazione (solo KM 2 Akku); vassoi universali e fasce di bloccaggio da ordinare separatamente.
Specifiche
- Catalog No:
- 444-9111
- 444-9109
- Modello:
- KM 2 Akku
- KM 2
- Velocità:
- 30 - 220 min⁻¹ (in increments of 5 min⁻¹)
- 30 - 220 min⁻¹ (in increments of 5 min⁻¹)
- Movimento di agitazione:
- Orbitale
- Orbitale
- Carico massimo:
- 2 kg
- 2 kg
- Ampiezza di agitazione:
- 20 mm
- 20 mm
- Peso:
- 10,5 kg
- 8,1 kg
- L×P×A:
- 250×415×145 mm
- 250×415×145 mm
- L×P piattaforma:
- 200×295 mm
- 200×295 mm