ContactUsLinkComponent
Agitatori orbitali, KS 15 A e KS 15 A Control
Agitatori orbitali, KS 15 A e KS 15 A Control
Certificates
undefined
Agitatori orbitali, KS 15 A e KS 15 A Control
Specifications
  • Catalog No:
  • 444-9213
  • 444-9212
  • Modello:
  • KS 15 A
  • KS 15 A control
  • Velocità:
  • 30 - 420 min⁻¹
  • 30 - 420 min⁻¹
  • Movimento di agitazione:
  • Orbitale
  • Orbitale
  • Carico massimo:
  • 15 kg
  • 15 kg
  • Ampiezza di agitazione:
  • 17 mm
  • 17 mm
  • Peso:
  • 18 kg
  • 19 kg
  • L×P×A:
  • 510×490×150 mm
  • 510×490×150 mm
  • L×P piattaforma:
  • 400×300 mm
  • 400×300 mm
Specifications
Trays and racks for KS 15 models
Product Information
Frequently Bought Together