ContactUsLinkComponent
Agitatori orbitali/con moto alternato, SM 30 B e SM 30 B Control, SM 30 C e SM 30 C Control
Agitatori orbitali/con moto alternato, SM 30 B e SM 30 B Control, SM 30 C e SM 30 C Control
Certificates
undefined
Agitatori orbitali/con moto alternato, SM 30 B e SM 30 B Control, SM 30 C e SM 30 C Control
Specifications
  • Catalog No:
  • 444-9112
  • 444-9332
  • 444-9331
  • 444-9115
  • Modello:
  • SM 30 A control
  • SM 30 C
  • SM 30 C control
  • SM 30 A
  • Velocità:
  • 15 - 300 min⁻¹
  • 15 - 300 min⁻¹
  • 15 - 300 min⁻¹
  • 15 - 300 min⁻¹
  • Movimento di agitazione:
  • Orbitale
  • Orbitale/alternato
  • Orbitale/alternato
  • Orbitale
  • Carico massimo:
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • Ampiezza di agitazione:
  • 26 mm
  • 26 mm
  • 26 mm
  • 26 mm
  • Peso:
  • 33 kg
  • 33 kg
  • 33 kg
  • 33 kg
  • L×P×A:
  • 680×610×160 mm
  • 680×610×160 mm
  • 680×610×160 mm
  • 680×610×160 mm
  • L×P piattaforma:
  • 560×400 mm
  • 560×400 mm
  • 560×400 mm
  • 560×400 mm
Specifications
Trays and racks for SM 30 shakers
Product Information
Frequently Bought Together