ContactUsLinkComponent
Agitatore orbitale a piattaforma, PSU-10i
Agitatore orbitale a piattaforma, PSU-10i
Catalog # 444-0933
Supplier:  GRANT INSTRUMENTS
undefined
Agitatore orbitale a piattaforma, PSU-10i
Catalog # 444-0933
Supplier:  GRANT INSTRUMENTS
Specifications
  • Ampiezza di agitazione:
    10 mm
  • Movimento di agitazione:
    Orbitale
  • Descrizione:
    Agitatore orbitale PSU-10i
  • Seq:
    01
  • Modello:
    PSU-10i
  • Carico massimo:
    3 kg
  • Display:
    LCD
  • Potenza:
    Input AC 100 - 240 50/60 Hz, output DC 12 V
  • Velocità:
    50 - 450 min⁻¹*
  • Peso:
    4 kg
  • L×P×A:
    220×205×90 mm
  • Conf:
    1
Specifications
About this item
Agitatore orbitale a piattaforma, con display LCD per le velocità impostata ed effettiva e il tempo impostato e trascorso. Disponibile con un assortimento di quattro piattaforme per accessori intercambiabili, per l'uso di un'ampia gamma di vassoi, inclusi flaconi, matracci, becher, piastre, scatole e piastre di Petri. Un segnale acustico associato allo spegnimento automatico indica il completamento di un intervallo di tempo impostato. La funzione di avvio progressivo garantisce un aumento graduale della velocità di agitazione.
  • Variable speed control
  • Continuous or timer operation from 1 min to 96 h with automatic switch-off
  • Can be used at +4 to +40 °C, in an incubator or cold room
  • Low voltage power supply enables safe cold room operation
* Maximum speed is dependent on load.
Ordering information: Supplied without platform, required accessories must be ordered separately.