ContactUsLinkComponent
Agitatore orbitale, KS 501 digitale
 :  IKA
undefined
Agitatore orbitale, KS 501 digitale
 :  IKA
  • Catalog No:
  • IKAA25002985
  • IKAA25004445
  • Modello:
  • KS 501 digital (integral USB + RS232)
  • KS 501 digital (integral USB + RS232)
  • Velocità:
  • 0 - 300 min⁻¹
  • 0 - 300 min⁻¹
  • Movimento di agitazione:
  • Orbital
  • Orbital
  • Carico massimo:
  • 15 kg
  • 15 kg
  • Potenza in ingresso/uscita:
  • 70/19 W
  • 70/19 W
  • Ampiezza di agitazione:
  • 30 mm
  • 30 mm
  • Peso:
  • 26 kg
  • 26 kg
  • L×P×A:
  • 505×585×120 mm
  • 505×585×120 mm
Frequently Bought Together