ContactUsLinkComponent
Agitatori orbitali, serie Rotamax 120 e Unimax
Agitatori orbitali, serie Rotamax 120 e Unimax
Certificates
undefined
Agitatori orbitali, serie Rotamax 120 e Unimax
Specifications
  • Catalog No:
  • 444-1477
  • 444-1476
  • 444-1489
  • Modello:
  • Unimax 1010
  • Rotamax 120
  • Velocità:
  • 30 - 500 min⁻¹
  • 20 - 300 min⁻¹
  • Movimento di agitazione:
  • rotatorio
  • rotatorio
  • Carico massimo:
  • 5 kg
  • 2 kg
  • Potenza in ingresso:
  • 50 W
  • 33 W
  • Ampiezza di agitazione:
  • 10 mm
  • 20 mm
  • Peso:
  • 8 kg
  • 5,5 kg
  • L×P×A:
  • 320×375×125 mm
  • 245×310×125 mm
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together