Orders LinkContactUsLinkComponent
Agitatori orbitali, Vibramax
Nome del fornitore:   Heidolph Scientific Products
Agitatori orbitali, Vibramax
Nome del fornitore:  Heidolph Scientific Products
Certificates
Agitatori orbitali, Vibramax
1 varianti
Product Details & Documents
Agitatori con piattaforma vibrante progettati per provette o altri recipienti con manopole per il controllo analogico della frequenza di vibrazione. L'isolamento del motore garantisce il mancato trasferimento del calore dal motore stesso alla piattaforma.
  • Funzionamento continuo o temporizzato: per funzionamento senza supervisione di max. 120 minuti, allarme acustico
  • Vibramax 100 ha un'orbita di agitazione maggiore per garantire risultati di miscelazione impeccabili anche con piccole quantità
  • L'orbita di agitazione inferiore del Vibramax 110 impedisce la contaminazione anche con provette piene
  • Utilizzabili da 0 a 50 °C (umidità relativa all'80%), in incubatore o camera fredda
Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 30
 : Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 30
 : forniti con tappetino in gomma antiscivolo; altri accessori da ordinare separatamente. Gli accessori Vibramax 100 sono di categoria B e gli accessori Vibramax 110 sono di categoria C.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 444-1220
  • 444-1487
  • 444-1231
  • 444-1230
  • 444-1232
  • Modello:
  • Vibramax 100
  • Vibramax 100
  • Vibramax 100
  • Vibramax 110
  • Vibramax 110
  • Velocità:
  • 150 - 2500 min⁻¹
  • 150 - 2500 min⁻¹
  • 150 - 2500 min⁻¹
  • 150 - 2500 min⁻¹
  • 150 - 2500 min⁻¹
  • Movimento di agitazione:
  • Orbitale, a vibrazione
  • Vibrating orbital
  • Orbitale, a vibrazione
  • Orbitale, a vibrazione
  • Orbitale, a vibrazione
  • Carico massimo:
  • 2 kg
  • 2 kg
  • 2 kg
  • 2 kg
  • 2 kg
  • Potenza in ingresso/uscita:
  • 31/7 W
  • 31/7 W
  • 31/7 W
  • 46/20 W
  • 46/20 W
  • Ampiezza di agitazione:
  • 3 mm
  • 3 mm
  • 3 mm
  • 1,5 mm
  • 1,5 mm
  • Peso:
  • 5,5 kg
  • 5,5 kg
  • 5,5 kg
  • 5 kg
  • 5 kg
  • L×P×A:
  • 245×310×125 mm
  • 245×310×125 mm
  • 245×310×125 mm
  • 245×310×140 mm
  • 245×310×140 mm
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • 444-1220
    Vibramax 100, presa EU
    Vibramax 100, presa EU
    Discontinued
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-1220
    Modello
    Vibramax 100
    Velocità
    150 - 2500 min⁻¹
    Movimento di agitazione
    Orbitale, a vibrazione
    Carico massimo
    2 kg
    Potenza in ingresso/uscita
    31/7 W
    Ampiezza di agitazione
    3 mm
    Peso
    5,5 kg
    L×P×A
    245×310×125 mm
  • 444-1487
    Vibramax 100, CH-plug
    Vibramax 100, CH-plug
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’510.00
    SFr. 1’510.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’510.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-1487
    Modello
    Vibramax 100
    Velocità
    150 - 2500 min⁻¹
    Movimento di agitazione
    Vibrating orbital
    Carico massimo
    2 kg
    Potenza in ingresso/uscita
    31/7 W
    Ampiezza di agitazione
    3 mm
    Peso
    5,5 kg
    L×P×A
    245×310×125 mm
  • 444-1231
    Vibramax 100, connettore GB
    Vibramax 100, connettore GB
    Discontinued
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-1231
    Modello
    Vibramax 100
    Velocità
    150 - 2500 min⁻¹
    Movimento di agitazione
    Orbitale, a vibrazione
    Carico massimo
    2 kg
    Potenza in ingresso/uscita
    31/7 W
    Ampiezza di agitazione
    3 mm
    Peso
    5,5 kg
    L×P×A
    245×310×125 mm
  • 444-1230
    Vibramax 110, presa EU
    Vibramax 110, presa EU
    Discontinued
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-1230
    Modello
    Vibramax 110
    Velocità
    150 - 2500 min⁻¹
    Movimento di agitazione
    Orbitale, a vibrazione
    Carico massimo
    2 kg
    Potenza in ingresso/uscita
    46/20 W
    Ampiezza di agitazione
    1,5 mm
    Peso
    5 kg
    L×P×A
    245×310×140 mm
  • 444-1232
    Vibramax 110, connettore GB
    Vibramax 110, connettore GB
    Discontinued
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-1232
    Modello
    Vibramax 110
    Velocità
    150 - 2500 min⁻¹
    Movimento di agitazione
    Orbitale, a vibrazione
    Carico massimo
    2 kg
    Potenza in ingresso/uscita
    46/20 W
    Ampiezza di agitazione
    1,5 mm
    Peso
    5 kg
    L×P×A
    245×310×140 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Piattaforma perforata 100
    Piattaforma perforata 100
    229-0621
    B
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 114.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Intelaiatura con 2 rulli di tensione
    Intelaiatura con 2 rulli di tensione
    444-1252
    B
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 181.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Rullo di tensione di ricambio per 444-1252
    Rullo di tensione di ricambio per 444-1252
    444-1395
    B
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 55.50