Orders LinkContactUsLinkComponent
MixMate® Mixer
MixMate® basic device without tube holders, EU-plug
Codice catalogo EPPE5353000.510
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   EPPENDORF
MixMate® Mixer
Codice catalogo EPPE5353000.510
Nome del fornitore:  EPPENDORF
   Produzione a basso impatto
MixMate® Mixer
MixMate® Mixer
MixMate® basic device without tube holders, EU-plug
Price
SFr. 2’360.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mix samples completely and reliably with the Eppendorf® MixMate. 96 and 384-well plates and reaction tubes are mixed by the 2DMix-Control technology even at the microliter scale. The additional vortex function has a 2 s run timer allowing processing your next sample without restarting.
  • High-speed mixer (3000 rpm) for fast and efficient mixing of small volumes in all common vessel formats up to 50 ml
  • 2DMix-Control technology (planar mixing orbit without vertical movement) for controlled mixing and reproducible results in seconds
  • Anti-spill technology for controlled mixing movements without lid wetting and cross-contamination
  • Five different tube holders (0,5 ml, 1,5/2,0 ml, 5/15 ml, 30/50 ml, PCR 96-well plates) for high vessel flexibility
  • Integrated ergonomic vortex function for various vessel formats for distinct sample mixing
  • Minimal hand/arm vibration transfer during vortexing (certificate available) for ergonomic operation (PhysioCare Concept®)
  • Five soft keys with pre-defined standard mixing parameters for easy usage
  • Very stable remains stationary even at maximum mixing speed
  • Whisper quiet operation to benefit the work environment
Mix samples in seconds, fully and reliably. Whether in plates (96 or 384-wells) or reaction tubes, your samples will be optimally processed. With the integrated ergonomic vortex function, the MixMate is your perfect laboratory assistant.
Other functions include 2D Mix-control, anti-spill technology, touch vortexing.
Mixing and vortexing radius: 1,5 mm
Specifiche
  • Descrizione:
    MixMate® basic device without tube holders, EU-plug
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    EPPE5353000.510
  • Ampiezza di agitazione:
    3 mm
  • Velocità:
    3000 rpm (Max.)
  • Potenza:
    40 W
  • Capacità max.:
    Max. 96×0.2 ml, 24×0.5 ml, 24×1.5 ml, 24×2.0 ml, 8×5/15 ml, 4×25/50 ml, 1×DWP/MTP or 1×PCR plate
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    Renewable Energy Certificate, ISO 14001
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Tube holder 25/50 ml, for 4×25/50 ml conical tubes
    Tube holder 25/50 ml, for 4×25/50 ml conical tubes
    EPPE5353040.156
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 125.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Tube holder 5/15 ml, for 8×5/15 ml conical tubes
    Tube holder 5/15 ml, for 8×5/15 ml conical tubes
    EPPE5353040.148
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 125.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Porta-provette di ricambio, PCR 96
    Porta-provette di ricambio, PCR 96
    732-6011
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 125.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Porta-provette di ricambio, 0,5 ml
    Porta-provette di ricambio, 0,5 ml
    732-6012
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 125.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Porta-provette di ricambio, 1,5/2,0 ml
    Porta-provette di ricambio, 1,5/2,0 ml
    732-6013
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 125.00