- Numero di micropiastre alloggiabili:2 (o 4 con piattaforma opzionale)
- Ampiezza di agitazione:2 mm
- Intervallo di velocità:150 - 1200 min⁻¹
- Descrizione:Agitatore per micropiastre PMS-1000i
- Environmentally Preferable:
- Modello:PMS-1000i
- Potenza in ingresso:12 V DC
- Peso:2 kg
- L×P×A:220×205×90 mm
- Conf:1
Agitatore per micropiastre compatto con un'agitazione affidabile e controllata per micropiastre da 96 e 384 pozzetti con timer digitale facile da impostare. La velocità di agitazione è variabile in un'ampia gamma di valori ed è impostabile a seconda delle diverse applicazioni: da velocità basse per evitare la fuoriuscita dei campioni a velocità più sostenute per permettere un'efficace aerazione attraverso la ridotta superficie di ciascun pozzetto. Gli attacchi a vite permettono il montaggio facile e veloce di qualsiasi piastra con profondità standard, oltre a mantenere le piastre saldamente bloccate in posizione. Ideali per utilizzi in applicazioni in ambito immunologico, biotecnologico, microbiologico e farmacologico.
- Timer integrato, da 1 minuto a 24 ore, con spegnimento automatico o senza interruzione fino a 168 ore
- Consumo di corrente ridotto e alimentazione a bassa tensione
- Impostazione e visualizzazione della velocità in giri/min
- Azionamento diretto per una maggiore durata e un funzionamento ultrasilenzioso
- Utilizzabili a temperature da 4 a 40 °C (umidità relativa 80%, senza condensa), in incubatori o camere fredde
Conforme a IEC61010 parti 1 e 2