ContactUsLinkComponent
Agitatore per micropiastre, MicroPlate Genie®
Agitatore per micropiastre, MicroPlate Genie®
Certificates
undefined
Agitatore per micropiastre, MicroPlate Genie®
Specifications
  • Catalog No:
  • 444-0940
  • Modello:
  • Digital MicroPlate Genie®
  • Intervallo di velocità:
  • 500 - 2850 min⁻¹
  • Ampiezza di agitazione:
  • 1,0 mm
  • Numero di micropiastre alloggiabili:
  • 1
  • Carico massimo:
  • 0,5 kg
  • Peso:
  • 2,75 kg
  • L×P×A:
  • 180×150×165 mm
  • Timer:
  • 1 - 99 min/continuous