Agitatore per micropiastre, MTS 2/4 digitale
Supplier: IKA
Certificates
About this item
L'agitatore per micropiastre con controllo elettronico mantiene costante la velocità impostata mediante la comparazione della velocità nominale/effettiva. Fornito con attacco ma senza piastra di microtitolazione.
- Contiene due o quattro micropiastre
- Il timer digitale con allarme consente processi fino a 99 minuti o in modalità continua
- Controllo elettronico della velocità
- Ideale per l'uso in condizioni controllate, utilizzabile a temperature da 5 a 40 °C, in incubatore o incubatore CO₂ (con umidità relativa fino all'80%)
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 21
Specifications
- Catalog No:
- 444-0682
- Modello:
- MTS 2/4
- Velocità:
- 0 - 1100 min⁻¹
- Ampiezza di agitazione:
- 3,0 mm
- Numero di micropiastre alloggiabili:
- 2 o 4
- Potenza in ingresso/uscita:
- 35/13,2 W
- Peso:
- 2,7 kg
- L×P×A:
- 185×320×105 mm