Specifications
- Ampiezza di agitazione:3,6 mm
- Descrizione:Agitatore per micropiastre ad alta velocità
- Seq:01
- Environmentally Preferable:Riduzione degli sprechi
- Modello:Agitatore per micropiastre, alta velocità
- Carico massimo:3,2 kg
- Potenza:120 W
- Accuratezza della velocità:±2 %
- Peso:22 kg
- L×P×A:305×394×325 mm
- Conf:1
Specifications
About this item
Ideale per applicazioni di biologia molecolare, lisi cellulare meccanica e chimica, miscelazione di campioni di tessuto, miscelazione di sospensioni citogenetiche e vortexamento di sospensioni cellulari. L'agitatore è ideale anche per l'emulsione di fluidi viscosi bipolari e per la miscelazione di fluidi in tubi di piccolo diametro. Specificamente progettato per agitare e/o vortexare le micropiastre in modalità temporizzata o continua. L'agitatore dispone di una modalità temporizzata programmabile da 1 secondo a 160 ore. Velocità e tempo possono essere facilmente regolati con le frecce su/giù sul pannello frontale.
- Può contenere fino a 6 micropiastre senza impilarle, fino a un massimo di 48 micropiastre con impilamento (6 in strati orizzontalmente, fino a 8 in una pila verticale). Può essere utilizzato con recipienti alti fino a 127 mm
- Controllo digitale della velocità e timer programmabili
- Funzione pulsante programmabile per migliorare l'azione di miscelazione
- Può essere utilizzato a una temperatura compresa tra 4 e 40 °C, in un'incubatrice o in una cella frigorifera
- Interfaccia RS232
Il gruppo vassoio da 279×311 mm include un cuscinetto in schiuma e accetta fino a 48 micropiastre da 96 pozzetti. L'altezza del gruppo vassoio è regolabile da 3,2 mm fino a 127 mm e può ospitare la maggior parte delle micropiastre, comprese le micropiastre con pozzetti profondi. Le micropiastre possono essere impilate fino a sei piastre in altezza, fino a un'altezza massima di 127 mm. I 12 piedini a ventosa e il peso dell'unità impediscono all'agitatore di spostarsi sul banco da laboratorio. La funzione di pulsazione consente all'utente di programmare l'arresto e l'avvio dell'unità a un'ampia gamma di intervalli. L'azione ripetitiva di arresto e avvio è ideale per applicazioni di miscelazione difficili, come l'emulsione di liquidi altamente viscosi o liquidi bipolari.