Campionatori a zone
Informazioni su questo articolo
Per il campionamento di prodotti sfusi, è possibile prelevare campioni trasversali da diverse profondità. Ideale per utilizzi con campioni di varie dimensioni, da polveri a granuli grossi. Il multicampionatore è dotato di tre o cinque camere separate per prelevare i campioni a varie profondità in un'unica operazione. Il campionatore singolo ha un'unica camera per il prelievo di un campione a una profondità specifica. Il campionatore multistrato non è provvisto di camere, ma di tre o cinque ingressi per il prelievo di un campione a diverse profondità. Il campionatore Jumbo non è provvisto di camere ma di tre, cinque o sette ingressi. Un tubo di diametro 50 mm lo rende adatto per granuli più grandi e quantità maggiori.
- Puntale rimovibile per una facile pulizia
- Colour coding: per identificare e distinguere rapidamente i campionatori multipli da quelli singoli
- Realizzati con materiali ultrapuri: acciaio inox V4A (1.4404)/AISI 316 L, PTFE o alluminio
- 3 lunghezze da 55 cm a 150 cm, Jumbo fino a 250 cm
24 varianti
Product Details & Documents
Per il campionamento di prodotti sfusi, è possibile prelevare campioni trasversali da diverse profondità. Ideale per utilizzi con campioni di varie dimensioni, da polveri a granuli grossi. Il multicampionatore è dotato di tre o cinque camere separate per prelevare i campioni a varie profondità in un'unica operazione. Il campionatore singolo ha un'unica camera per il prelievo di un campione a una profondità specifica. Il campionatore multistrato non è provvisto di camere, ma di tre o cinque ingressi per il prelievo di un campione a diverse profondità. Il campionatore Jumbo non è provvisto di camere ma di tre, cinque o sette ingressi. Un tubo di diametro 50 mm lo rende adatto per granuli più grandi e quantità maggiori.
- Puntale rimovibile per una facile pulizia
- Colour coding: per identificare e distinguere rapidamente i campionatori multipli da quelli singoli
- Realizzati con materiali ultrapuri: acciaio inox V4A (1.4404)/AISI 316 L, PTFE o alluminio
- 3 lunghezze da 55 cm a 150 cm, Jumbo fino a 250 cm
Product Family Options
Campionatore multistrato
Informazioni sul prodotto
- LunghezzaProfondità d'immersioneCamereØVolumeDisponibilitàPrice
- 312-1183Campionatore multistrato in alluminioCampionatore multistrato in alluminio550 mm430 mm325 mm70 mlLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 356.00
- 312-1184Campionatore multistrato in alluminioCampionatore multistrato in alluminio1500 mm1355 mm525 mm260 mlLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 503.00
- 312-1185Campionatore multistrato in alluminioCampionatore multistrato in alluminio850 mm710 mm325 mm130 mlLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 396.00
- 312-0079Campionatore multistrato, V4A
- 300-0049Campionatore multistrato, V4ACampionatore multistrato, V4A850 mm710 mm325 mm130 mlLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 1’100.00
- 300-0050Campionatore multistrato, V4ACampionatore multistrato, V4A1500 mm1355 mm525 mm260 mlLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 1’330.00
Multicampionatore
Informazioni sul prodotto
- LunghezzaProfondità d'immersioneCamereØVolumeDisponibilitàPrice
- 312-1113Multicampionatore in alluminioMulticampionatore in alluminio1500 mm1355 mm525 mm17 mlLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 581.00
- 312-1111Multicampionatore in alluminio
- 312-1112Multicampionatore in alluminio
- 312-1101Multicampionatore in V4A/PTFE
- 312-1102Multicampionatore, V4A/PTFE
- 312-0082Multicampionatore, V4A
- 312-0077Multicampionatore, V4A/PTFE
- 312-0080Multicampionatore, V4A
- 312-0081Multicampionatore, V4A
Campionatore singolo
Informazioni sul prodotto
- LunghezzaProfondità d'immersioneCamereØVolumeDisponibilitàPrice
- 312-1131Campionatore singolo in V4A/PTFECampionatore singolo in V4A/PTFE550 mm430 mm125 mm17 mlLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 707.00
- 312-1132Campionatore singolo in V4A/PTFECampionatore singolo in V4A/PTFE850 mm710 mm125 mm17 mlLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 792.00
- 312-0078Campionatore singolo, V4A/PTFECampionatore singolo, V4A/PTFE1500 mm1355 mm125 mm17 mlLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 1’160.00
Maxicampionatore
Informazioni sul prodotto
- LunghezzaProfondità d'immersioneCamereØVolumeDisponibilitàPrice
- 312-1121Campionatore Jumbo, multistrato, tubo interno aperto, in alluminioCampionatore Jumbo, multistrato, tubo interno aperto, in alluminio850 mm710 mm350 mm880 mlLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 773.00
- 312-1122Campionatore Jumbo, multistrato, tubo interno aperto, in alluminioCampionatore Jumbo, multistrato, tubo interno aperto, in alluminio1500 mm1355 mm550 mm1700 mlLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 1’100.00
- 312-0084Campionatore Jumbo, multistrato, tubo interno aperto, in alluminioCampionatore Jumbo, multistrato, tubo interno aperto, in alluminio2500 mm2355 mm750 mm2900 mlLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 1’470.00
- 300-0051Campionatore Jumbo, multicampionatore, camere chiuse, in alluminio/PTFECampionatore Jumbo, multicampionatore, camere chiuse, in alluminio/PTFE850 mm710 mm350 mm390 mlLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 1’200.00
- 300-0052Campionatore Jumbo, multicampionatore, camere chiuse, in alluminio/PTFECampionatore Jumbo, multicampionatore, camere chiuse, in alluminio/PTFE1500 mm1355 mm550 mm650 mlLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 1’410.00
- 300-0053Campionatore Jumbo, multicampionatore, camere chiuse, in alluminio/PTFECampionatore Jumbo, multicampionatore, camere chiuse, in alluminio/PTFE2500 mm2355 mm750 mm910 mlLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 1’990.00
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoØDisponibilitàPrice
- Manicotti di tenuta, in PP, sterilizzabili, 25 mm Ø, 150 mmManicotti di tenuta, in PP, sterilizzabili, 25 mm Ø, 150 mm300-011425 mmLog in per disponibilità1 * 3 ST - SFr. 46.40
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 50 mm, lunghezza 1000 mmSpazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 50 mm, lunghezza 1000 mm300-0110Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 84.10
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Quali-Paper, formato 890×230 mm cm, per l'estrazione dei campioni raccoltiQuali-Paper, formato 890×230 mm cm, per l'estrazione dei campioni raccolti300-0112Log in per disponibilità1 * 50 ST - SFr. 61.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 800 mmSpazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 800 mm331-2172Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 76.60
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 600 mmSpazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 600 mm331-2173Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 76.60
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoØDisponibilitàPrice
- Manicotti di tenuta, in PP, sterilizzabili, 50 mm ØManicotti di tenuta, in PP, sterilizzabili, 50 mm Ø300-011350 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 39.70
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 400 mmSpazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 400 mm300-0109Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 76.60
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Spazzole di pulizia, PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 1000 mmSpazzole di pulizia, PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 1000 mm331-2170Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 76.60
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Custodia per il trasporto
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Imbuti di svuotamento, indipendenti, V2A
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 50 mm, lunghezza 3000 mmSpazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 50 mm, lunghezza 3000 mm300-0111Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 172.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Dispositivo di svuotamento, in acciaio inox V2A, con tre imbutiDispositivo di svuotamento, in acciaio inox V2A, con tre imbuti300-0058Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 676.00