ContactUsLinkComponent
Sistema per test cherosene, HY-Li TE® Jet A1
Sistema per test cherosene, HY-Li TE® Jet A1
Codice catalogo 1.30196.0021
Nome del fornitore:  Merck
undefined
Sistema per test cherosene, HY-Li TE® Jet A1
Codice catalogo 1.30196.0021
Nome del fornitore:  Merck
Specifiche
  • Descrizione:
    Kit HY-LiTE® Jet A1 Fuel Test
  • Conf:
    20 Tests
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Per carburante per aerei utilizzato nel trasporto aereo civile. Il carburante per aerei contiene una piccola quantità di acqua ed è quindi vulnerabile agli attacchi microbiologici. Queste biomasse crescono e ostruiscono i filtri, oppure corrodono i serbatoi. Il nuovo test è una valida alternativa per il monitoraggio di carburante per aerei. In precedenza, i risultati del test erano disponibili solo dopo tre giorni. Grazie al nuovo test HY-LiTE, i risultati sono disponibili in appena 10 minuti. Il test è consigliato nella direttiva IATA (International Air Transport Association, Associazione internazionale dei trasporti aerei).
  • Semplice, in quanto effettuabile sul posto
  • Stesso metodo per campioni con o senza acqua
  • L'attività biologica è evidenziata direttamente nel campione, indipendentemente da germi o ulteriori biofilm
  • Esiti quantitativi e semplice interpretazione
  • Volume flessibile (si consiglia 1 litro)
Delivery: Kit includes 20 pens plus 20 long and 20 short pipettes.