Sistema di monitoraggio dell'igiene, HY-LiTE® 2
Codice catalogo 1.30100.0001
Nome del fornitore: Merck
Specifiche
- Scala:Linear: 0 – 99.000 RLU, Logarithmic: 0 – 5.00 log 10 RLU
- Descrizione:HY-LiTE® 2 system
- L×A×P:11×13×28 cm
- Interfacce:Two serial RS232 interfaces for data transfer between system and a computer; One low-voltage socket for the HY-LiTE® power supply unit; One ROM key port
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Rapido monitoraggio quantitativo dell'igiene in liquidi e su superfici tramite bioluminescenza HY-LiTE® 2 viene fornito in una comoda e leggera borsa a tracolla. Software TREND2 per la registrazione e gestione avanzata dei dati incluso. Il software HY-LiTE® TREND2 può essere utilizzato per compilare programmi HACCP e per impostare limiti personalizzati. La possibilità di rappresentare graficamente i risultati ne agevola l'interpretazione e la valutazione. HY-LiTE® è già utilizzato in un'ampia gamma di settori produttivi e di processo (ad es. industria alimentare e industria del confezionamento) e nel settore dei servizi.
- Portatile e facile da utilizzare, può essere usato ovunque e da chiunque
- Fornisce risultati in un minuto. Può essere utilizzato direttamente in campo, immediatamente dopo la pulizia, permettendo azioni correttive prima dell'inizio della produzione
- Il luminometro può memorizzare i dati di 2000 test permettendo di valutarne l'andamento e di evidenziare l'efficacia delle procedure di pulizia
- Ampio range operativo di temperatura può essere utilizzato dovunque dalle zone di conservazione a freddo alle aree di produzione di alimenti caldi
Delivery: Includes HY-LiTE® 2 luminometer, quality assurance certificate and test report, A/C power supply (110 - 240 V) and adapters for international use, battery holder (requires 4 x AA batteries; batteries not included), USB stick with TREND 2 software for Windows O/S PCs (Win10 supported) and user manuals, USB cable for TREND 2 data synchronization, and robust carrying case with shoulder strap. In addition, several additional HY-LiTE® 2 accessories are also available to order as separate items; contact your Avantor representative for more information.