Campionatore chimico, Chemo-Sampler
Chemo-Sampler, completo, PP, 100 ml, 1000 mm
Codice catalogo 300-0024
Nome del fornitore: BURKLE
Product Details & Documents
The sample is directly extracted into the original sample bottle with screw cap.
- Resistant to acid and alkalis
- Bottle closure with tamper-evident safety ring ensures reliable sample transfer
- Extension rod makes it possible to extract samples to a depth of 2000 mm from tanks, silos or tankers
Sviluppato specificamente per la raccolta di campioni di liquidi aggressivi quali acidi, alcali, agenti di pulizia.
Colour: Grey
Achtung! Bitte beachten: Verificare prima la resistenza chimica.
Specifiche
- Capacità:100 ml
- Descrizione:Chemo-Sampler, completo
- Lunghezza:1000 mm
- Materiale:PP
Complementary Products
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoØ interno colloFilettaturaDescrizioneCapacitàL×P×ADisponibilitàPrice
- 331-001143 mm54 mmOmologazione UN: UN3H1/X2,51000 ml85×85×214 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 5.00
- 300-009943 mm54 mmOmologazione UN: UN3H1/X1,5500 ml75×75×162 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 4.90
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoCapacitàDisponibilitàPrice
- Prolunga di 100 cm per ChemoSampler
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoCapacitàFilettaturaDisponibilitàPrice
- Omologazione UN: UN3H1/X2,5
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoCapacitàFilettaturaDisponibilitàPrice
- Omologazione UN: UN3H1/X1,5