Campionatore per sostanze viscose, Mini ViscoSampler
Supplier: BURKLE
Certificates
About this item
In acciaio inossidabile V4A, elettropulito. Per campioni viscosi (ad es. paste, fango, creme, oli).
- Facile da pulire
- Sterilizzabile
- In acciaio inox V4A (1.4404)/AISI 316L
Designed for the pharmaceutical and cosmetics industries.
Delivery: A richiesta e in base alla viscosità, la punta di aspirazione, svitabile, può essere fornita con foro di diametro da 2 mm.
Frequently Bought Together