Bottiglia a immersione
Dipping bottle with glass container, 1000 ml
Codice catalogo 300-1036
Nome del fornitore: BURKLE
Vai a
Product Details & Documents
In ottone nichelato, bottiglia di vetro da 1000 ml, Ø 148 mm, altezza 330 mm. Il cavo di discesa deve essere ordinato separatamente (300-1022/23).
- Per il prelievo di campioni da impianti per lo smaltimento delle acque reflue, fanghi e acqua
- Facile da maneggiare
Informazioni per l'ordine: Please order the appropriate lowering cable at the same time.
Documents
Dipping Bottle
Video
Specifiche
- Capacità:1000 ml
- Descrizione:Dipping bottle with glass container