Orders LinkContactUsLinkComponent
Campionatore a immersione "Ex"
Campionatore a immersione "Ex"
Bottiglia da immersione Ex, 443 mm, 1000 ml
Codice catalogo 300-1035
Nome del fornitore:   BURKLE
Campionatore a immersione "Ex"
Codice catalogo 300-1035
Nome del fornitore:  BURKLE
 Campionatore a immersione "Ex"
Campionatore a immersione "Ex"
Bottiglia da immersione Ex, 443 mm, 1000 ml
Price
SFr. 844.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Realizzata in metalli anti-scintilla (ottone). La bottiglia ha un Ø di 89 mm e un'altezza di 385 mm. Il cavo di discesa deve essere ordinato separatamente.
  • Per il campionamento di liquidi infiammabili
  • Di semplice utilizzo
Certifications: Tested for use in the Ex protection zone 0.
Informazioni per l'ordine: Please order the appropriate lowering cable at the same time.
Documents
Specifiche
  • Capacità:
    1000 ml
  • Descrizione:
    Bottiglia da immersione Ex
  • Lunghezza:
    443 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cavo di discesa in PP, Ø = 2 mm
    Cavo di discesa in PP, Ø = 2 mm
    223-1200
    Log in per disponibilità
    1 * 10 m - SFr. 20.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cavo di discesa in rame, Ø = 4,5 mm
    Cavo di discesa in rame, Ø = 4,5 mm
    300-0068
    Log in per disponibilità
    1 * 10 m - SFr. 179.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cavo di discesa in acciaio inossidabile, conduttivo: Ø 2,3 mm, lunghezza 10 m
    Cavo di discesa in acciaio inossidabile, conduttivo: Ø 2,3 mm, lunghezza 10 m
    300-1040
    Log in per disponibilità
    1 * 10 m - SFr. 52.20