Campionatore, UniSampler „Ex“
300-1044
: BURKLE
- Descrizione:UniSampler "Ex"
- Conf:1
La bottiglia di vetro e il tubo flessibile sono conduttori elettrici e sono collegati alla messa a terra con un apposito cavo. Funzionamento: collegare a terra il dispositivo, immergere il tubo di aspirazione alla profondità richiesta, attaccare l'adattatore alla bottiglia di campionamento, generare il vuoto con la pompa manuale e raccogliere il campione, rimuovere la bottiglia di campionamento piena, chiuderla e etichettarla.
- Specially developed for sampling flammable liquids of hazardous materials (e.g. gasoline)
- PTB approval D- 333-009 618/00
Specially developped for sampling flammable liquids of hazardous materials such as gasoline.
: PTB approval D- 333-009 618/00.
: Il dispositivo è fornito completo di tubo di 4 m, bottiglia in vetro, pompa da vuoto e cavo della messa a terra nella cassa per il trasporto.