Frigocongelatori universali combinati
Catalog # 471-0469
Supplier: Liebherr
Specifications
- Esterno L×P×A:550×630×1600 mm
- Temperatura:Réfrigérator : +3...+8 °C
Congélator : -20 °C - Capacità:199 + 54 l
- Descrizione:Combined refrigerator/freezer, CUP 2721
- Seq:02
- Modello:CUP 2721
- Codice:471-0469
- Allarme:audible and visual
- Scongelamento:Refrigerator: automatic
Freezer: manual - Display:No display
- Tipo sportello:1+1 solid swing door, reversible hinge
- Ripiani/cassetti:4 tempered glass shelves (refrigerator), 2 drawers, 2 baskets (freezer)
- Peso:60 kg
- L×P×A est.:550×630×1600 mm
- Circolazione dell'aria:Naturale
- Classe energetica:A+
- Conf:1
Specifications
About this item
Congelatori frigorifero per usi generici ideali per la conservazione di prodotti non critici.
- Congelatore nella parte bassa
- Scongelamento automatico, scomparto frigorifero
- Scongelamento manuale, scomparto congelatore
- Due porte separate, cerniere intercambiabili
Hőmérséklet: hűtőszekrény 3 és 8 °C között, mélyhűtő –20 °C.