ContactUsLinkComponent
Combinazioni farmaceutiche frigorifero/congelatore, PHCbi
undefined
Combinazioni farmaceutiche frigorifero/congelatore, PHCbi
  • Catalog No:
  • 472-0011
  • Modello:
  • MPR-414F
  • Codice:
  • 472-0011
  • Temperatura:
  • +2...+14/-20...-30 °C
  • Display:
  • LED
  • Allarme:
  • auditive and visual
  • Porte d’accesso:
  • 2
  • Ripiani/cassetti:
  • 5 shelves (refrigerator), 1 shelf (freezer)
  • Tipo sportello:
  • 4 solid swing doors
  • Blocco sportello:
  • Yes
  • Materiale:
  • Acciaio inox/Alluminio colorato
  • Specifiche:
  • with 4 castors and 2 adjustable feet
  • Peso:
  • 126 kg
Frequently Bought Together