Laboratory Refrigerator without explosion-proof interior LABO-720
Laboratory refrigerator LABO-720, 700 l, 0...20 °C, 770×980×1930-1960 mm
471-2546
Temperature range: 0 to 20 °C.
- Recirculated air cooling
- Key protected control panel
- Automatic defrosting
- Melt water evaporation
- Minimum/maximum temperature memory
- Digital display and micro-processor controlled
- Optical and acoustical alarm
- Free contact RS485 Interface
- Esterno L×P×A:770×980×1930-1960 mm
- Capacità:700 l
- Descrizione:Laboratory refrigerator LABO-720
- Seq:02
- Temperatura:0...20 °C
- Circolazione dell'aria:Forzata
- Cat. No.:471-2546
- Ripiani/cassetti:5 shelves
- Scongelamento:automatic
- Blocco sportello:Yes
- Specifiche:Isolation: 70 mm
RS485 - Peso:40 kg
- Materiale:Esterno: acciaio inossidabile; Interni: alluminio
- Modello:LABO-720
- Allarme:visual and audible alarm
- Codice:471-2546
- Display:Digital