Laboratory refrigerators, LABO
Standalone or undercounter laboratory refrigerator, LABO-85, 80 l, 2…12 °C, 470×510×740 mm
Codice catalogo 471-2534
Nome del fornitore: KIRSCH PHILIPP
Vai a
Product Details & Documents
Temperature range: 2 to 12 °C (12 °C for LABO-85).
- Automatic defrosting
- Melt water evaporation
Specifiche
- Esterno L×P×A:470×510×740 mm
- Capacità:80 l
- Descrizione:Standalone or undercounter laboratory refrigerator, LABO-85
- Temperatura:2…12 °C
- Cat. No.:471-2534
- Ripiani/cassetti:2 shelves, 1 drawer
- Scongelamento:automatic
- Specifiche:Extra-thick 42 mm energy saving insulation
- Peso:37 kg
- Materiale:Esterno: acciaio; Interno: plastica
- Modello:LABO-85
- Allarme:visual and auditive alarm
- Codice:471-2534