Frigoemoteche, PHCbi
Informazioni su questo articolo
Con interni in acciaio inox e finitura in acrilico trattata al forno, facile da pulire, antigraffio. I frigoriferi della serie MBR offrono 2 tipi di sistemi di crioconservazione, il tipo G (ripiani a griglia in acciaio duro rivestito) e il tipo GR (cassetti estraibili in acciaio inox con portaschede). Un controller incorporato con allarme di sovra/sotto-temperatura mantiene la temperatura a 2 °C (o 6 °C in caso di malfunzionamento) mentre viene utilizzato un microprocessore per mantenere la temperatura entro 1 - 4 °C, indipendentemente dalle variazioni della temperatura ambiente e dal tempo di scongelamento.
- Con registratore automatico della durata di 30 giorni (MBR-107D/506D) o registratore ciclico della durata di 1/7/30 giorni (MGR3-304GR/704GR/1404GR)
- Porta con chiusura a serratura per garantire una maggiore sicurezza e protezione del sangue conservato
- Ampio display a LED digitale, lampada interna, scongelamento automatico totale e contatto per allarme remoto
- Refrigeranti HFC privi di CFC a basso impatto, isolamento privo di CFC e compressore a tenuta ermetica
- Rumorosità ridotta con il sistema SRS (Sound Reduction System), che diminuisce i livelli di vibrazioni e sonori
Range di temperatura: 4±1 °C (a temperature ambiente di 35 °C)
Conformità agli standard AABB
Certifications: Conformità agli standard AABB
Informazioni per l'ordine: tutti i modelli sono forniti con chiave della porta esterna, registratore a nastro della durata di 30 giorni (MBR-107D/506D) e registratore ciclico della durata di 1/7/30 giorni (MBR-304GR/704GR/1404GR), lampada fluorescente e carta per registratore per un mese.
3 varianti
Product Details & Documents
Con interni in acciaio inox e finitura in acrilico trattata al forno, facile da pulire, antigraffio. I frigoriferi della serie MBR offrono 2 tipi di sistemi di crioconservazione, il tipo G (ripiani a griglia in acciaio duro rivestito) e il tipo GR (cassetti estraibili in acciaio inox con portaschede). Un controller incorporato con allarme di sovra/sotto-temperatura mantiene la temperatura a 2 °C (o 6 °C in caso di malfunzionamento) mentre viene utilizzato un microprocessore per mantenere la temperatura entro 1 - 4 °C, indipendentemente dalle variazioni della temperatura ambiente e dal tempo di scongelamento.
- Con registratore automatico della durata di 30 giorni (MBR-107D/506D) o registratore ciclico della durata di 1/7/30 giorni (MGR3-304GR/704GR/1404GR)
- Porta con chiusura a serratura per garantire una maggiore sicurezza e protezione del sangue conservato
- Ampio display a LED digitale, lampada interna, scongelamento automatico totale e contatto per allarme remoto
- Refrigeranti HFC privi di CFC a basso impatto, isolamento privo di CFC e compressore a tenuta ermetica
- Rumorosità ridotta con il sistema SRS (Sound Reduction System), che diminuisce i livelli di vibrazioni e sonori
Range di temperatura: 4±1 °C (a temperature ambiente di 35 °C)
Conformità agli standard AABB
Certifications: Conformità agli standard AABB
Informazioni per l'ordine: tutti i modelli sono forniti con chiave della porta esterna, registratore a nastro della durata di 30 giorni (MBR-107D/506D) e registratore ciclico della durata di 1/7/30 giorni (MBR-304GR/704GR/1404GR), lampada fluorescente e carta per registratore per un mese.
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- 472-1300
- 471-1167
- SANYMBR-305GR-PE
- 471-1166
- Modello:
- MBR-107D (H)
- MBR-1405G/GR
- MBR-305GR
- MBR-506D(H)
- Codice:
- 472-1300
- 471-1167
- SANYMBR-305GR-PE
- 471-1166
- Circolazione dell'aria:
- Forzata
- Forzata
- Forzata
- Forzata
- Scongelamento:
- Automatic
- Automatic
- Automatic
- Automatic
- Allarme:
- Auditive and visua for temperature, power failure, door opening
- Auditive and visua for temperature, power failure, door opening
- Auditive and visua for temperature, power failure, door opening
- Auditive and visua for temperature, power failure, door opening
- Porte d’accesso:
- 1
- 3
- 1
- 3
- Ripiani/cassetti:
- 3 a griglia, 1 in acciaio inox
- 12 stainless steel drawers
- 5 hard steel wire shelves, 5 stainless steel shelves
- 6 stainless steel drawers
- Tipo sportello:
- Outer door: triple layer glass windows
Inner doors: 2 acrylic (transparent) - Outer door: insulated steel frame with double layer glass windows
Inner doors: 6 acrylic - Outer door: insulated steel frame with double layer glass windows
Inner doors: 2 acrylic - Outer door: insulated steel frame with double layer glass windows
Inner doors: 3 acrylic
- Blocco sportello:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Materiale:
- Esterno: acciaio zincato, rivestimento acrilico; Interno: acciaio inossidabile
- Esterno e interno: acciaio zincato rivestito in acrilico
- Esterno e interno: acciaio zincato rivestito in acrilico
- Painted steel
- Lampada:
- 6 W fluorescent lamp
- 40 W fluorescent lamp
- 15 W fluorescent lamp
- 20 W fluorescent lamp
- Peso:
- 70 kg
- 276 kg
- 147 kg
- 213 kg
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- CapacitàTemperaturaEsterno L×P×AInterno LxPxADisponibilitàPrice
- 472-1300Blood bank refrigerator MBR-107D, 32×450 mlBlood bank refrigerator MBR-107D, 32×450 ml79 L4 °C ±1 °C400×495×1515 mm320×350×710 mmDiscontinued-Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.472-1300ModelloMBR-107D (H)Codice472-1300Circolazione dell'ariaForzataScongelamentoAutomaticAllarmeAuditive and visua for temperature, power failure, door openingPorte d’accesso1Ripiani/cassetti3 a griglia, 1 in acciaio inoxTipo sportelloOuter door: triple layer glass windows
Inner doors: 2 acrylic (transparent)Blocco sportelloYesMaterialeEsterno: acciaio zincato, rivestimento acrilico; Interno: acciaio inossidabileLampada6 W fluorescent lampPeso70 kg - 471-1167Blood bank refrigerator MBR-1405G/GR, 720×450 mlBlood bank refrigerator MBR-1405G/GR, 720×450 ml1301 L4 °C ±1,5 °C1440×830×1950 mm1320×710×1500 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.471-1167ModelloMBR-1405G/GRCodice471-1167Circolazione dell'ariaForzataScongelamentoAutomaticAllarmeAuditive and visua for temperature, power failure, door openingPorte d’accesso3Ripiani/cassetti12 stainless steel drawersTipo sportelloOuter door: insulated steel frame with double layer glass windows
Inner doors: 6 acrylicBlocco sportelloYesMaterialeEsterno e interno: acciaio zincato rivestito in acrilicoLampada40 W fluorescent lampPeso276 kg - SANYMBR-305GR-PEBlood bank refrigerator MBR-305GR, 90×450 mlBlood bank refrigerator MBR-305GR, 90×450 ml304 L4 °C ±1,5 °C600×680×1835 mm520×490×1150 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 9’130.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SANYMBR-305GR-PEModelloMBR-305GRCodiceSANYMBR-305GR-PECircolazione dell'ariaForzataScongelamentoAutomaticAllarmeAuditive and visua for temperature, power failure, door openingPorte d’accesso1Ripiani/cassetti5 hard steel wire shelves, 5 stainless steel shelvesTipo sportelloOuter door: insulated steel frame with double layer glass windows
Inner doors: 2 acrylicBlocco sportelloYesMaterialeEsterno e interno: acciaio zincato rivestito in acrilicoLampada15 W fluorescent lampPeso147 kg - 471-1166Blood bank refrigerator MBR-705GR, 360×450 mlBlood bank refrigerator MBR-705GR, 360×450 ml622 L4 °C ±1,5 °C770×830×1955 mm650×697×1500 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 13’170.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.471-1166ModelloMBR-506D(H)Codice471-1166Circolazione dell'ariaForzataScongelamentoAutomaticAllarmeAuditive and visua for temperature, power failure, door openingPorte d’accesso3Ripiani/cassetti6 stainless steel drawersTipo sportelloOuter door: insulated steel frame with double layer glass windows
Inner doors: 3 acrylicBlocco sportelloYesMaterialePainted steelLampada20 W fluorescent lampPeso213 kg
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Pennino per installazione del registratore graficoPennino per installazione del registratore grafico471-0724MBR-305GR, MBR-704GR, MBR-1405G/GR, MDF-U5412Log in per disponibilità1 * 2 ST - SFr. 119.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Cestello in filo metallico, capacità 4x450 ml, 8 cestelli per unitàCestello in filo metallico, capacità 4x450 ml, 8 cestelli per unità472-1302MBR-107DLog in per disponibilità1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Cestello in filo metallico, capacità 7x200 ml, 8 cestelli per unitàCestello in filo metallico, capacità 7x200 ml, 8 cestelli per unità472-1301MBR-107DLog in per disponibilità1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Cestello in filo metallico, capacità 6x450 ml, 20 cestelli per unitàCestello in filo metallico, capacità 6x450 ml, 20 cestelli per unità472-0105MBR-506DLog in per disponibilità1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Cestello in filo metallico, capacità 10x200 ml, 20 cestelli per unitàCestello in filo metallico, capacità 10x200 ml, 20 cestelli per unità472-0104MBR-506DLog in per disponibilità1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Carta per registratore ciclico, 1/7/30 giorni, MTR-G04Carta per registratore ciclico, 1/7/30 giorni, MTR-G04472-1307MBR-304GR/704GR/1404GRLog in per disponibilità1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Pen recorder