ContactUsLinkComponent
Rifattometri portatili
undefined
Rifattometri portatili
  • Catalog No:
  • 635-0445
  • 635-0446
  • Tempo di risposta:
  • 3 - 180 seconds
  • 3 - 180 seconds
  • Interfaccia:
  • Infrared for printer or PC
  • Infrared for printer or PC
  • Temperatura d'uso:
  • 10...40 °C
  • 10...40 °C
  • Elettrico:
  • Two AAA batteries
  • Two AAA batteries
  • Peso:
  • 250 g
  • 250 g
Frequently Bought Together