Pump, suction siphon
Pompa di aspirazione a sifone, 6,5 l/min
181-0305
Suction operated siphon pump.
- With PE suction tube 390 mm length
- For drums up to 25 litres
- Velocità del flusso:6,5 l/min
- Descrizione:Pompa di aspirazione a sifone