ContactUsLinkComponent
Pompa a sifone con pistone
  COLL5900
undefined
Pompa a sifone con pistone
  COLL5900
  • Velocità del flusso:
    10 l/min
  • Descrizione:
    Piston siphon pump with PE suction tube (590 mm), for containers up to 60 litres
  • Seq:
    01
  • Conf:
    1
Pompa a sifone con azionamento a pistone. Il tappo regolabile consente di utilizzare la pompa con diversi contenitori.
  • Con tubo di aspirazione in PE
  • Per tamburi fino a 205 litri
  • Portata di circa 18,5 litri al minuto