Orders LinkContactUsLinkComponent
Pompa per taniche Pump-it®
Pompa per taniche Pump-it®, PP, 8 l/min
  223-1611
 :   BURKLE
Pompa per taniche Pump-it®
  223-1611
 :  BURKLE
Pompa per taniche Pump-it®
Pompa per taniche Pump-it®
Pompa per taniche Pump-it®, PP, 8 l/min
SFr. 219.00
1 * 1 ST
PP con guarnizione in FKM. Per svuotare contenitori, bottiglioni e fusti di dimensioni ridotte con capacità fino a 60 litri in modo veloce e pulito. La pressione viene accumulata tramite il pistone ad azionamento manuale e spinge il liquido fuori dal contenitore. Ideale per acidi deboli, alcali e prodotti petrolchimici.
  • Filettatura della pompa ideale per filettature di diametro da 64 mm (BSI)
  • È disponibile una serie di adattatori per filettature di contenitori comuni
  • Dosaggio preciso, senza gocciolamenti
  • Profondità di immersione 100 cm
NOTA: non adatto per usi con acido cloridrico.
NOTE: Not suitable for use with hydrochloric acid
  • Velocità del flusso:
    8 l/min
  • Descrizione:
    Pompa per taniche Pump-it®
  • Materiale:
    PP
Accessories
  •  
    Descrizione
  • 223-1615
    Adattatore filettato in PP, marrone/blu, esterno/interno: 64 mm (BSI)/ DIN 71
    1 * 1 ST - SFr. 32.50
  •  
    Descrizione
  • 223-0080
    Adattatore filettato, in PP, verde, esterno/esterno: filettatura grossa da 2" Leer/TriSure - 64 mm (BSI)
    1 * 1 ST - SFr. 19.60
  •  
    Descrizione
  • 223-0081
    Adattatore filettato, in PP, blu, esterno/esterno: 2" BSP / 64 mm (BSI)
    1 * 1 ST - SFr. 19.60
  •  
    Descrizione
  • 223-1619
    Kit di adattatori, composto dai seguenti adattatori (1 per ogni codice): 223-0080, 223-0044, 223-0081, 300-0016, 223-0045
    1 * 1 ST - SFr. 80.20
  •  
    Descrizione
  • 223-1614
    Adattatore filettato, in PP, giallo/blu, esterno/interno: 64 mm (BSI)/ DIN 61
    1 * 1 ST - SFr. 39.00
  •  
    Descrizione
  • 223-0045
    Adattatore filettato, in PP, nero, esterno/interno: 64 mm (BSI)/ DIN 51
    1 * 1 ST - SFr. 32.50
  •  
    Descrizione
  • 300-0016
    Adattatore filettato, in PP, nero, esterno/interno: 64 mm (BSI)/ DIN 60 per Mauser-Fasset
    1 * 1 ST - SFr. 34.00
  •  
    Descrizione
  • 223-0044
    Adattatore filettato, in PP, marrone, esterno/esterno: filettatura grossa da 2" Leer/TriSure - 64 mm (BSI)
    1 * 1 ST - SFr. 19.60