ContactUsLinkComponent
Piastra riscaldante per lastre TLC
Piastra riscaldante per lastre TLC
Codice catalogo 552-0351
Nome del fornitore:  CAMAG
undefined
Piastra riscaldante per lastre TLC
Codice catalogo 552-0351
Nome del fornitore:  CAMAG
Specifiche
  • Superficie riscaldante:
    200×200 mm
  • Temperatura:
    25...200 °C
  • Descrizione:
    TLC plate heater III, UK-plug
  • L×P×A:
    306×420×34 mm
  • Conf:
    1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
La piastra riscaldante per lastre TLC è stata progettata per riscaldare le lastre a una data temperatura e assicurare una temperatura omogenea in tutta la lastra. Il modello TLC Plate Heater III ha una superficie riscaldante in CERAN®, facile da pulire e resistente a tutti i reagenti più comuni. La superficie della piastra (200×200 mm) ha una griglia incorporata che facilita il corretto posizionamento della lastra TLC.
  • Visualizzazione digitale della temperatura effettiva
  • Temperatura impostabile da 25 a 200 °C
  • La piastra riscaldante è dotata di protezione dal surriscaldamento