Pipette monocanale, meccaniche, volume fisso o variabile, Transferpettor™
Supplier: Brand
Certificates
About this item
Ideale per il pipettaggio di terreni estremamente viscosi fino a 140.000 mm²/s o con densità fino a 13,6 g/cm³ (soluzioni proteiche, oli, grassi, mercurio, acido solforico), reagenti ad alta pressione di vapore fino a 500 mbar (alcol, eteri, idrocarburi) o con tendenza a formazione di schiuma (soluzioni tensioattive).
- Per il pipettaggio di soluzioni che presentano problemi con pipette a cuscinetto d'aria
- La portata elevata garantisce risultati riproducibili indipendentemente dalla velocità di pipettaggio e dalle condizioni ambientali
- Il pistone mobile è a diretto contatto con il liquido e consente di rimuovere fino all'ultima goccia il materiale dalle pareti dei capillari o dei puntali
- L'umidità residua nei capillari o nei puntali è minima ed è trascurabile, tranne in caso di terreni infetti o radioattivi
- Certificato di conformità con un certificato di qualità
Ordering information: da utilizzarsi con capillari, puntali e pistoni per Transferpettor™.
Related Information
Frequently Bought Together