Cervello
Cervello, in 4 parti, 140×140×175 mm
Codice catalogo 761-0003
Marketsource
Nome del fornitore: 3B Scientific
Vai a
Product Details & Documents
Questo cervello è diviso a metà. Tutte le strutture sono dipinte a mano, numerate e identificate in un manuale del prodotto. La metà destra può essere smontata in lobi frontale e parietale, tronco cerebrale con lobi temporale e occipitale, metà del parencefalo.
- Su base rimovibile
- In 4 parti
Specifiche
- Descrizione:Cervello, in 4 parti
- L×P×A:140×140×175 mm