Occhio
Eye in six parts, 90×90×150 mm
Codice catalogo 761-0005
Marketsource
Nome del fornitore: 3B Scientific
Vai a
Product Details & Documents
Questo modello disseziona entrambe le metà della sclera con cornea e collegamenti muscolari dell'occhio, entrambe le metà della coroide con iride e retina, cristallino e umore vitro.
- Su base
- Dimensioni triple rispetto alla realtà
- 6 parti
Dimensions: 9×9×15 cm
Specifiche
- Descrizione:Eye in six parts
- L×P×A:90×90×150 mm