Stufe a convezione forzata, serie FD
: Binder
Stufe universali con camera in acciaio inox, ideali per l'industria farmaceutica, chimica e delle biotecnologie, per le applicazioni mediche e didattiche in ambito universitario. Possibilità di impostare 1 rampa di temperatura, dispositivo di sicurezza regolabile TWB classe 2 con allarme ottico, ventilazione regolabile mediante tasto a cursore e condotta di scarico da 50 mm Ø. Tempi rapidi di recupero dopo l'apertura della porta o il ricambio di aria.
- Camera di pre-riscaldamento a convezione forzata con controllo elettronico APT.Line™ per un'essiccazione rapida e uniforme
- Controller DS con timer integrato da 0 a 99 ore
- Regolazione digitale della temperatura con accuratezza nell'ordine del grado
- Possibilità di calibrazione e validazione
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
: Classe di protezione a norma DIN EN 60529: IP 20
: Fornite con 2 ripiani cromati.
- Catalog No:
- 466-3249
- Modello:
- FD 23
- Oscillazione della temperatura (tempo):
- @ 150 °C: ±0,3 °C
- Range di temperatura:
- Temp. ambiente da +5…300 °C
- Variazione della temperatura (spaziale):
- ±0,8 °C @ 70 °C
±2,2 °C @ 150 °C
±4,3 °C @ 300 °C
- Capacità:
- 20 L
- Tipo di circolazione:
- Convezione forzata
- Ripiani forniti (max.):
- 2 (3)
- Carico max. per ripiano:
- 12 kg
- Dimensioni interne L×P×A:
- 222×277×330 mm
- Est. L×P×A:
- 433×516×492 mm
- Consumo energetico nominale:
- 800 W
- Peso:
- 33 kg
Frequently Bought Together