Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori per miscelatori
Accessori per miscelatori
Nome del fornitore:   WARING BLENDOR
Accessori per miscelatori
Nome del fornitore:  WARING BLENDOR
Certificates
Accessori per miscelatori
Accessori per miscelatori
34 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Per strumento
    Disponibilità
    Price
  • 431-9331
    Adattatore da utilizzare con bicchiere da 1 l o mini-bicchiere
    Adattatore da utilizzare con bicchiere da 1 l o mini-bicchiere
    4 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 899.00
    SFr. 899.00
    1 * 1 ST
       SFr. 899.00
  • 431-9231
    Adattatore da utilizzare con bicchiere da 1 l o mini-bicchiere
    Adattatore da utilizzare con bicchiere da 1 l o mini-bicchiere
    2 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 909.00
    SFr. 909.00
    1 * 1 ST
       SFr. 909.00
  • WARI501701
    Blade assembly with PTFE washer for 431-9133
    Blade assembly with PTFE washer for 431-9133
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 120.00
    SFr. 120.00
    1 * 1 ST
       SFr. 120.00
  • WARI501700
    Blade assembly with PTFE washer for 431-9132
    Blade assembly with PTFE washer for 431-9132
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 120.00
    SFr. 120.00
    1 * 1 ST
       SFr. 120.00
  • WARI501699
    Blade assembly with PTFE washer for 431-9131
    Blade assembly with PTFE washer for 431-9131
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 120.00
    SFr. 120.00
    1 * 1 ST
       SFr. 120.00
  • 431-9141
    Gruppo di miscelazione per bicchiere da 1 l
    Gruppo di miscelazione per bicchiere da 1 l
    1 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 60.80
    SFr. 60.80
    1 * 1 ST
       SFr. 60.80
  • 431-9341
    Gruppo di miscelazione per bicchiere da 4 l
    Gruppo di miscelazione per bicchiere da 4 l
    4 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 943.00
    SFr. 943.00
    1 * 1 ST
       SFr. 943.00
  • 431-9142
    Gruppo di miscelazione per mini-bicchiere da 500 ml
    Gruppo di miscelazione per mini-bicchiere da 500 ml
    1 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 106.00
    SFr. 106.00
    1 * 1 ST
       SFr. 106.00
  • 431-0108
    Contenitore con coperchio in acciaio inox e gruppo di mescolatura, 1000 ml
    Contenitore con coperchio in acciaio inox e gruppo di mescolatura, 1000 ml
    1 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 501.00
    SFr. 501.00
    1 * 1 ST
       SFr. 501.00
  • 431-9121
    Bicchiere di vetro, con gruppo di miscelazione, senza coperchio, 1000ml
    Bicchiere di vetro, con gruppo di miscelazione, senza coperchio, 1000ml
    1 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 192.00
    SFr. 192.00
    1 * 1 ST
       SFr. 192.00
  • 857-1513
    Bicchiere di vetro, con coperchio in plastica, 1000 ml
    Bicchiere di vetro, con coperchio in plastica, 1000 ml
    1 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 224.00
    SFr. 224.00
    1 * 1 ST
       SFr. 224.00
  • 431-9122
    Coperchio per bicchiere in vetro da 1 l
    Coperchio per bicchiere in vetro da 1 l
    1 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 17.10
    SFr. 17.10
    1 * 1 ST
       SFr. 17.10
  • 431-9224
    Coperchio per bicchiere in acciaio inox senza valvola di sfiato del vapore
    Coperchio per bicchiere in acciaio inox senza valvola di sfiato del vapore
    1 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 50.20
    SFr. 50.20
    1 * 1 ST
       SFr. 50.20
  • 431-9223
    Coperchio per bicchiere in acciaio inox con valvola di sfiato del vapore
    Coperchio per bicchiere in acciaio inox con valvola di sfiato del vapore
    2 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 734.00
    SFr. 734.00
    1 * 1 ST
       SFr. 734.00
  • 857-1971
    Coperchio per contenitore in acciaio inox, due pezzi
    Coperchio per contenitore in acciaio inox, due pezzi
    1,5 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 33.90
    SFr. 33.90
    1 * 1 ST
       SFr. 33.90
  • 431-0246
    Contenitore Micro per mescolatura, acciaio inox, 3 - 30 ml
    Contenitore Micro per mescolatura, acciaio inox, 3 - 30 ml
    -
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 431-9134
    Minipolverizzatore per macinazione a secco (ad esempio per compresse), 10 - 75 g
    Minipolverizzatore per macinazione a secco (ad esempio per compresse), 10 - 75 g
    1 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 784.00
    SFr. 784.00
    1 * 1 ST
       SFr. 784.00
  • 431-9221
    Bicchiere in PC, con coperchio in PC e gruppo di miscelazione, 2000 ml
    Bicchiere in PC, con coperchio in PC e gruppo di miscelazione, 2000 ml
    2 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 510.00
    SFr. 510.00
    1 * 1 ST
       SFr. 510.00
  • 431-0105
    Contenitore in PP, con tappo a vite e gruppo di mescolatura, 500 ml
    Contenitore in PP, con tappo a vite e gruppo di mescolatura, 500 ml
    0,5 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 309.00
    SFr. 309.00
    1 * 1 ST
       SFr. 309.00
  • 857-1405
    Coperchio di ricambio in PVC per mini-contenitore 431-9133
    Coperchio di ricambio in PVC per mini-contenitore 431-9133
    1 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 10.00
    SFr. 10.00
    1 * 1 ST
       SFr. 10.00
  • 431-0068
    Coperchio di ricambio in PVC per mini-contenitore 431-9132
    Coperchio di ricambio in PVC per mini-contenitore 431-9132
    1 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 8.80
    SFr. 8.80
    1 * 1 ST
       SFr. 8.80
  • 857-1403
    Coperchio di ricambio in PVC per mini-contenitore 431-9131
    Coperchio di ricambio in PVC per mini-contenitore 431-9131
    1 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 8.30
    SFr. 8.30
    1 * 1 ST
       SFr. 8.30
  • 431-9123
    Bicchiere in acciaio inox, con complessivo di miscelazione e coperchio, 1000 ml
    Bicchiere in acciaio inox, con complessivo di miscelazione e coperchio, 1000 ml
    1 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 174.00
    SFr. 174.00
    1 * 1 ST
       SFr. 174.00
  • 431-9322
    Bicchiere in acciaio inox, con complessivo di miscelazione e coperchio, 4000 ml
    Bicchiere in acciaio inox, con complessivo di miscelazione e coperchio, 4000 ml
    4 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2’660.00
    SFr. 2’660.00
    1 * 1 ST
       SFr. 2’660.00
  • 431-9222
    Bicchiere in acciaio inox, con coperchio in PC e complessivo di miscelazione
    Bicchiere in acciaio inox, con coperchio in PC e complessivo di miscelazione
    2000 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 688.00
    SFr. 688.00
    1 * 1 ST
       SFr. 688.00
  • 431-9323
    Bicchiere in acciaio inox, con coperchio in PC e complessivo di miscelazione, 4000 ml
    Bicchiere in acciaio inox, con coperchio in PC e complessivo di miscelazione, 4000 ml
    4 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2’490.00
    SFr. 2’490.00
    1 * 1 ST
       SFr. 2’490.00
  • 431-9225
    Contenitore in acciaio inox con guarnizione O-ring, 1000 ml
    Contenitore in acciaio inox con guarnizione O-ring, 1000 ml
    1 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’470.00
    SFr. 1’470.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’470.00
  • 431-0240
    Contenitore in acciaio inox, con gruppo di mescolatura e coperchio
    Contenitore in acciaio inox, con gruppo di mescolatura e coperchio
    1 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 231.00
    SFr. 231.00
    1 * 1 ST
       SFr. 231.00
  • 431-0242
    Contenitore in acciaio inox, con gruppo di mescolatura e coperchio
    Contenitore in acciaio inox, con gruppo di mescolatura e coperchio
    1 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 221.00
    SFr. 221.00
    1 * 1 ST
       SFr. 221.00
  • 431-0248
    Contenitore in acciaio inox, con gruppo di mescolatura e guarnizioni in Teflon, 1000 ml
    Contenitore in acciaio inox, con gruppo di mescolatura e guarnizioni in Teflon, 1000 ml
    1 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’380.00
    SFr. 1’380.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’380.00
  • 431-0245
    Polycarbonate container fits Waring AD1 and AD2, with blade assembly and lid, 1500 ml
    Polycarbonate container fits Waring AD1 and AD2, with blade assembly and lid, 1500 ml
    1,5 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 134.00
    SFr. 134.00
    1 * 1 ST
       SFr. 134.00
  • 431-9133
    Mini-bicchiere in acciaio inox, con gruppo di miscelazione e coperchio, 50 - 250 ml
    Mini-bicchiere in acciaio inox, con gruppo di miscelazione e coperchio, 50 - 250 ml
    1 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 688.00
    SFr. 688.00
    1 * 1 ST
       SFr. 688.00
  • 431-9131
    Mini-bicchiere in acciaio inox, con testa a lame e coperchio, 12 - 37 ml
    Mini-bicchiere in acciaio inox, con testa a lame e coperchio, 12 - 37 ml
    1 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 607.00
    SFr. 607.00
    1 * 1 ST
       SFr. 607.00
  • 431-9132
    Mini-bicchiere in acciaio inox, con testa a lame e coperchio, 37 - 110 ml
    Mini-bicchiere in acciaio inox, con testa a lame e coperchio, 37 - 110 ml
    1 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 310.00
    SFr. 310.00
    1 * 1 ST
       SFr. 310.00