Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample splitters, RT 6,5 - RT 75
Sample splitters, RT 6,5 - RT 75
Fournisseur:   Retsch GmbH
Sample splitters, RT 6,5 - RT 75
Fournisseur:  Retsch GmbH
Certificats
Sample splitters, RT 6,5 - RT 75
6 variantes
Product Details & Documents
Sample splitters are used for the simple dividing and reduction of bulk materials of all kinds. Ideal for the on site reduction of sample material. Depending on the particle size, material and particle size distribution, the opening width of the passage should be 2,5-3 times greater than the diameter of the largest particle (particle size factor).
  • Easy to use and easy to clean
  • Consist of one dividing head, one stand and three receptacles
  • Can be used in the laboratory and on site
  • High precision manual dividing process
Informations de commande: RT 6.5 and RT 12.5 sample splitters are supplied with 3x2.5 l tin plate receptacles, a painted sheet steel stand and stainless steel dividing head. RT 25, RT 37.5, RT 50 and RT 75 sample splitters are supplied with 3x8 l receptacles, stand and dividing head, all made of galvanised sheet steel.
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
  • Catalog No:
  • 411-3300
  • 411-3301
  • 411-3302
  • 411-3303
  • 411-3304
  • 411-3305
  • Modello:
  • RT 6.5
  • RT 12.5
  • RT 25
  • RT 37.5
  • RT 50
  • RT 75
  • Materiale in ingresso:
  • Materiali sfusi
  • Materiali sfusi
  • Materiali sfusi
  • Materiali sfusi
  • Bulk materials
  • Materiali sfusi
  • Quantità di mandata:
  • 5000 ml
  • 5000 ml
  • 16000 ml
  • 16000 ml
  • 16000 ml
  • 16000 ml
  • Dimensione materiale in ingresso max.:
  • 4 mm
  • 8 mm
  • 16 mm
  • 25 mm
  • 33 mm
  • 50 mm
  • L×P×A:
  • 300×250×70 mm
  • 300×250×70 mm
  • 620×260×420 mm
  • 620×260×420 mm
  • 620×260×420 mm
  • 620×260×420 mm
  • Peso:
  • ~3,5 kg
  • ~3,5 kg
  • ~21,5 kg
  • ~21,5 kg
  • ~21,5 kg
  • ~21,5 kg
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Descrizione
    Disponibilité
    Prix
  • Ripartitore di campioni RT 6.5 con 12 aperture di ripartizione da 6,3 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’050.00
    SFr. 1’050.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’050.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    411-3300
    Modello
    RT 6.5
    Materiale in ingresso
    Materiali sfusi
    Quantità di mandata
    5000 ml
    Dimensione materiale in ingresso max.
    4 mm
    L×P×A
    300×250×70 mm
    Peso
    ~3,5 kg
  • Ripartitore di campioni RT 12.5 con 18 aperture di ripartizione da 12,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’050.00
    SFr. 1’050.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’050.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    411-3301
    Modello
    RT 12.5
    Materiale in ingresso
    Materiali sfusi
    Quantità di mandata
    5000 ml
    Dimensione materiale in ingresso max.
    8 mm
    L×P×A
    300×250×70 mm
    Peso
    ~3,5 kg
  • Ripartitore di campioni RT 25 con 16 aperture di ripartizione da 25 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2’010.00
    SFr. 2’010.00
    1 * 1 ST
       SFr. 2’010.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    411-3302
    Modello
    RT 25
    Materiale in ingresso
    Materiali sfusi
    Quantità di mandata
    16000 ml
    Dimensione materiale in ingresso max.
    16 mm
    L×P×A
    620×260×420 mm
    Peso
    ~21,5 kg
  • Ripartitore di campioni RT 37.5 con 12 aperture di ripartizione da 37,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2’010.00
    SFr. 2’010.00
    1 * 1 ST
       SFr. 2’010.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    411-3303
    Modello
    RT 37.5
    Materiale in ingresso
    Materiali sfusi
    Quantità di mandata
    16000 ml
    Dimensione materiale in ingresso max.
    25 mm
    L×P×A
    620×260×420 mm
    Peso
    ~21,5 kg
  • Sample splitter RT 50 with 8 slots 50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2’010.00
    SFr. 2’010.00
    1 * 1 ST
       SFr. 2’010.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    411-3304
    Modello
    RT 50
    Materiale in ingresso
    Bulk materials
    Quantità di mandata
    16000 ml
    Dimensione materiale in ingresso max.
    33 mm
    L×P×A
    620×260×420 mm
    Peso
    ~21,5 kg
  • Ripartitore di campioni RT 75 con 6 aperture di ripartizione da 75 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2’010.00
    SFr. 2’010.00
    1 * 1 ST
       SFr. 2’010.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    411-3305
    Modello
    RT 75
    Materiale in ingresso
    Materiali sfusi
    Quantità di mandata
    16000 ml
    Dimensione materiale in ingresso max.
    50 mm
    L×P×A
    620×260×420 mm
    Peso
    ~21,5 kg
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Descrizione
    Per
    Disponibilité
    Prix
  • 412-0123
    Vaschetta di ricambio da 8 l
    RT 25, RT 37.5, RT 50 and RT 75
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 395.00
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.